Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NDEL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-5524R-CY3
BOSSBS-5524R-CY3EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5524R-CY3
Anti-NDEL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Nudel is important for normal cortical development. It is invovled in microtubule organization, nuclear translocation, and neuronal positioning in concert with various other factors (including Lis1, Pafah1b1, Pahfah1b2, dynein, dynorphin A and cdk5). Western blot analysis of mouse tissues shows abundant expression of Nudel in brain and testis, and much lower expression in heart, liver, kidney, and skeletal muscle. In fractionated rat brain, Nudel and Lis1 are both found in fractions enriched for postsynaptic density proteins. Immunostaining of embryonic day 18 mouse brain sections revealed staining of migrating neurons and thalamocortical axons of the intermediate zone of the developing cerebral cortex, as well as several other developing brain regions. The deduced protein contains 345 amino acids and has a calculated molecular mass of 38.4 kDa. It has a coiled coil motif (residues 19 to 201), followed by several potential phosphorylation sites for casein kinase II, protein kinase C or CDK5. Nudel shares about 50% identity with mouse and human NUDE proteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NDEL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité