Anti-NPTX1 Tyr344 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-5527R-A680
BOSSBS-5527R-A680EA 921 EUR InStock
BOSSBS-5527R-A680
Anti-NPTX1 Tyr344 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
NPTX1 is a member of the neuronal pentraxin gene family. Neuronal pentraxin 1 is similar to the rat NP1 gene which encodes a binding protein for the snake venom toxin taipoxin. Human NPTX1 mRNA is exclusively localised to the nervous system.
Type: Primary
Antigen: NPTX1 Tyr344
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité