Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDPK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5537R-CY5
BOSSBS-5537R-CY5EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5537R-CY5
Anti-PDPK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
PDK1 (3 Phosphoinositide Dependent Protein Kinase 1) phosphorylates AGC kinases. PDK1 activates conventional PKC and PKC zeta through phosphorylation of critical threonine residues in the activation loop. PDK1 also phosphorylates Protein Kinase B (PKB) at threonine 308 in the presence of phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate. Active Akt inactivates Glycogen Synthase Kinase 3 (GSK3), eventually leading to the dephosphorylation and activation of glycogen synthase and the stimulation of glycogen synthesis. Because of the role that PDK plays in insulin-induced glycogen synthesis and PKC activation it is a potentially important target for metabolic drug research. There are three named isoforms.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PDPK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité