Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PDPK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-5543R-A350
BOSSBS-5543R-A350EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5543R-A350
Anti-PDPK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Serine/threonine kinase which acts as a master kinase, phosphorylating and activating a subgroup of the AGC family of protein kinases. Its targets include: protein kinase B (PKB/AKT1, PKB/AKT2, PKB/AKT3), p70 ribosomal protein S6 kinase (RPS6KB1), p90 ribosomal protein S6 kinase (RPS6KA1, RPS6KA2 and RPS6KA3), cyclic AMP-dependent protein kinase (PRKACA), protein kinase C (PRKCD and PRKCZ), serum and glucocorticoid-inducible kinase (SGK1, SGK2 and SGK3), p21-activated kinase-1 (PAK1), protein kinase PKN (PKN1 and PKN2). Plays a central role in the transduction of signals from insulin by providing the activating phosphorylation to PKB/AKT1, thus propagating the signal to downstream targets controlling cell proliferation and survival, as well as glucose and amino acid uptake and storage. Negatively regulates the TGF-beta-induced signaling by: modulating the association of SMAD3 and SMAD7 with TGF-beta receptor, phosphorylating SMAD2, SMAD3, SMAD4 and SMAD7, preventing the nuclear translocation of SMAD3 and SMAD4 and the translocation of SMAD7 from the nucleus to the cytoplasm in response to TGF-beta. Activates PPARG transcriptional activity and promotes adipocyte differentiation. Activates the NF-kappa-B pathway via phosphorylation of IKKB. The tyrosine phosphorylated form is crucial for the regulation of focal adhesions by angiotensin II. Controls proliferation, survival, and growth of developing pancreatic cells. Participates in the regulation of Ca(2+) entry and Ca(2+)-activated K(+) channels of mast cells. Essential for the motility of vascular endothelial cells (ECs) and is involved in the regulation of their chemotaxis. Plays a critical role in cardiac homeostasis by serving as a dual effector for cell survival and beta-adrenergic response.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PDPK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité