Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PARK2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-5552R-FITC
BOSSBS-5552R-FITCEA 922 EUR InStock
BOSSBS-5552R-FITC
Anti-PARK2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Parkinson's Disease, the second most common neurodegenerative disease after Alzheimer's Disease, is characterized by the loss of dopaminergic neurons and the presence of Lewy bodies (comprised of alpha synuclein and parkin inclusions). Autosomal Recessive Juvenile Parkinsonism (AR-JP) is a recently described form of Parkinson's Disease that has been linked to a gene that codes for parkin. Parkin, a 52 kDa protein, has a suggested role in the ubiquitin/proteasome pathway for protein degradation. The amino terminus bears sequence homology to ubiquitin while functionally it acts as a RING type ubiquitin protein ligase (E3) that coordinates the transfer of ubiquitin to substrate proteins, thus targeting them for degradation by the proteasome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PARK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité