Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAK6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-5556R-A350
BOSSBS-5556R-A350EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5556R-A350
Anti-PAK6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
This gene encodes a protein that shares a high degree of sequence similarity with p21-activated kinase (PAK) family members. The proteins of this family are Rac/Cdc42-associated Ste20-like Ser/Thr protein kinases, characterized by a highly conserved amino-terminal Cdc42/Rac interactive binding (CRIB) domain and a carboxyl-terminal kinase domain. PAK kinases are implicated in the regulation of a number of cellular processes, including cytoskeleton rearrangement, apoptosis and the MAP kinase signaling pathway. The protein encoded by this gene was found to interact with androgen receptor (AR), which is a steroid hormone-dependent transcription factor that is important for male sexual differentiation and development. The p21-activated protein kinase 6 gene was found to be highly expressed in testis and prostate tissues and the encoded protein was shown to cotranslocate into the nucleus with AR in response to androgen.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PAK6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité