Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPN7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-5557R-HRP
BOSSBS-5557R-HRPEA 922 EUR InStock
BOSSBS-5557R-HRP
Anti-PTPN7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. PTPs are known to be signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. This gene is preferentially expressed in a variety of hematopoietic cells, and is an early response gene in lymphokine stimulated cells. The non-catalytic N-terminus of this PTP can interact with MAP kinases and suppress the MAP kinase activities. This PTP was shown to be involved in the regulation of T cell antigen receptor (TCR) signaling, which was thought to function through dephosphorylating the molecules related to MAP kinase pathway. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PTPN7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité