Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPN7 Ser93 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5558R-A750
BOSSBS-5558R-A750EA 921 EUR InStock
BOSSBS-5558R-A750
Anti-PTPN7 Ser93 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. PTPs are known to be signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. This gene is preferentially expressed in a variety of hematopoietic cells, and is an early response gene in lymphokine stimulated cells. The non-catalytic N-terminus of this PTP can interact with MAP kinases and suppress the MAP kinase activities. This PTP was shown to be involved in the regulation of T cell antigen receptor (TCR) signaling, which was thought to function through dephosphorylating the molecules related to MAP kinase pathway. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: PTPN7 Ser93
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité