Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PRKCZ Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-5560R-A555
BOSSBS-5560R-A555EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5560R-A555
Anti-PRKCZ Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Protein kinase C (PKC) zeta is a member of the PKC family of serine/threonine kinases which are involved in a variety of cellular processes such as proliferation, differentiation and secretion. Unlike the classical PKC isoenzymes which are calcium-dependent, PKC zeta exhibits a kinase activity which is independent of calcium and diacylglycerol but not of phosphatidylserine. Furthermore, it is insensitive to typical PKC inhibitors and cannot be activated by phorbol ester. Unlike the classical PKC isoenzymes, it has only a single zinc finger module. These structural and biochemical properties indicate that the zeta subspecies is related to, but distinct from other isoenzymes of PKC. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PRKCZ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité