Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRKD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-5563R-A647
BOSSBS-5563R-A647EA 886 EUR InStock
BOSSBS-5563R-A647
Anti-PRKD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Members of the protein kinase C (PKC) family function in many extracellular receptor-mediated signal transduction pathways. See PRKCA (MIM 176960) for further background information. The PRKCM gene encodes a cytosolic serine-threonine kinase that binds to the trans-Golgi network and regulates the fission of transport carriers specifically destined to the cell surface.[supplied by OMIM]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PRKD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité