Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRKD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5564R-A750
BOSSBS-5564R-A750EA 921 EUR InStock
BOSSBS-5564R-A750
Anti-PRKD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Protein kinase C (PKC) is a family of serine and threonine specific protein kinases that can be activated by calcium and the second messenger diacylglycerol. PKC family members phosphorylate a wide variety of protein targets and are known to be involved in diverse cellular signaling pathways. PKC family members also serve as major receptors for phorbol esters, a class of tumor promoters. Each member of the PKC family has a specific expression profile and is believed to play a distinct role. The protein encoded by this gene is one of the PKC family members. This kinase can be activated rapidly by the agonists of G protein coupled receptors. It resides in both cytoplasm and nucleus, and its nuclear accumulation is found to be dramatically enhanced in response to its activation. This kinase can also be activated after B cell antigen receptor (BCR) engagement, which requires intact phopholipase C gamma and the involvement of other PKC family members.

Type: Primary
Antigen: PRKD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité