Anti-PIK3R2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-5582R-A350
BOSSBS-5582R-A350EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5582R-A350
Anti-PIK3R2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Binds to activated (phosphorylated) protein-tyrosine kinases, through its SH2 domain, and acts as an adapter, mediating the association of the p110 catalytic unit to the plasma membrane.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PIK3R2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité