Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNIK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5598R-CY5
BOSSBS-5598R-CY5EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5598R-CY5
Anti-TNIK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Serine/threonine kinase that acts as an essential activator of the Wnt signaling pathway. Recruited to promoters of Wnt target genes and required to activate their expression. May act by phosphorylating TCF4/TCF7L2. Appears to act upstream of the JUN N-terminal pathway. May play a role in the response to environmental stress. Part of a signaling complex composed of NEDD4, RAP2A and TNIK which regulates neuronal dendrite extension and arborization during development. More generally, it may play a role in cytoskeletal rearrangements and regulate cell spreading. Phosphorylates SMAD1 on Thr-322.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRAF2 And NCK Interacting Kinase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité