Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TSC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-5600R-A350
BOSSBS-5600R-A350EA 895 EUR InStock
BOSSBS-5600R-A350
Anti-TSC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Hamartin, or TSC1, is a suspected tumor suppressor implicated in the disease tuberous sclerosis 1. It is a negative regulator of cell division controlling the transition from G0/G1 to S phase, and it seems to act through the phosphatidylinositol 3 kinase/Akt pathway. TSC1 interacts with tuberin m(TSC2), which is thought to be a GAP (GTPase Activating Protein) for the Rap1 and Rab5 small G Proteins. The Hamartin/Tuberin complex has been shown to inhibit mTor. Hamartin has also been shown to interact with ERM (Ezrin-Radixin-Moesin) proteins and with F-actin, suggesting a role for TSC proteins in modulation of cell adhesion and morphology.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TSC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité