Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMAD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5617R-CY5.5
BOSSBS-5617R-CY5.5EA 895 EUR InStock
BOSSBS-5617R-CY5.5
Anti-SMAD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Smad3 is a 50 kDa member of a family of proteins that act as key mediators of TGF beta superfamily signaling in cell proliferation, differentiation and development. The Smad family is divided into three subclasses: receptor regulated Smads, activin/TGF beta receptor regulated (Smad2 and 3) or BMP receptor regulated (Smad 1, 5, and 8); the common partner, (Smad4) that functions via its interaction to the various Smads; and the inhibitory Smads, (Smad6 and 7). Activated Smad3 oligomerizes with Smad4 upon TGF beta stimulation and translocates as a complex into the nucleus, allowing its binding to DNA and transcription factors. Phosphorylation of the two TGF beta dependent serines 423 and 425 in the C terminus of Smad3 is critical for Smad3 transcriptional activity and TGF beta signaling.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SMAD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité