Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STAT5A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-5620R-A647
BOSSBS-5620R-A647EA 886 EUR InStock
BOSSBS-5620R-A647
Anti-STAT5A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Stat 5a protein is a transcription factor activated by hormone and cytokines. Two highly related, but distinct Stat 5 genes (Stat 5a and Stat 5b) were identified in mouse. The amino acid sequences of Stat 5a and Stat 5b show 96% sequence similarity, and both proteins are co expressed in most tissues of both virgin and lactating mice. However, differential accumulation of Stat 5a and Stat 5b mRNA has been reported for both muscle and mammary tissue. Stat 5a is critically involved in a variety of physiological functions, including reproduction, lactation, immune function and somatic growth.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: STAT5A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité