Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-STAT5A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-5620R-HRP
BOSSBS-5620R-HRPEA 922 EUR InStock
BOSSBS-5620R-HRP
Anti-STAT5A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Stat 5a protein is a transcription factor activated by hormone and cytokines. Two highly related, but distinct Stat 5 genes (Stat 5a and Stat 5b) were identified in mouse. The amino acid sequences of Stat 5a and Stat 5b show 96% sequence similarity, and both proteins are co expressed in most tissues of both virgin and lactating mice. However, differential accumulation of Stat 5a and Stat 5b mRNA has been reported for both muscle and mammary tissue. Stat 5a is critically involved in a variety of physiological functions, including reproduction, lactation, immune function and somatic growth.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: STAT5A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité