Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SRC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-5624R-A555
BOSSBS-5624R-A555EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5624R-A555
Anti-SRC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Src (also known as pp60src) is a non receptor Tyrosine Kinase involved in signal transduction in many biological systems and implicated in the development of human tumors. There are two critical phosphorylation sites of tyrosine on Src, tyrosine 418 and tyrosine 529 (referring to human Src sequence). The tyrosine 418 is located in the catalytic domain and is one of the autophosphorylation sites. Full catalytic activity of Src requires phosphorylation of tyrosine 418. The tyrosine 529 is located near the carboxyl terminus of Src and acts as a negative regulator, in that Src is held in the inactive form through an intramolecular interaction between the SH2 domain and the carboxyl terminus when tyrosine 529 is phosphorylated by Csk. This conformation blocks phosphorylation of tyrosine 418 at the catalytic domain, thereby preventing Src activation. When tyrosine 529 is dephosphorylated, tyrosine 418 can be maximally phosphorylated and Src becomes active. Src is a proto oncogene that may play a role in the regulation of embryonic development and cell growth. Mutations in this gene could be involved in the malignant progression of colon cancer. Immunogen: Synthetic peptide (Human) derived from the region of Src that contains tyrosine 529, based on the human sequence. The sequence is conserved in mouse (tyrosine 534), chicken (tyrosine 527) and frog (tyrosine 525).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SRC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité