Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNCA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-5625R-A555
BOSSBS-5625R-A555EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5625R-A555
Anti-SNCA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The synucleins, including Alpha-synuclein (also designated NACP for nonamyloid component precursor),Beta-synuclein (also designated PNP 14 for neuroprotein 14)and Gamma-synuclein (also designated persyn or BCSG1 for breast cancer-specific gene 1)are presynaptic protein abundant in neurons. Alpha-synuclein, a component of Alzheimer’s disease amyloid plaques, is localized to neuronal cell bodies and synapses. Coordinate expression of Alpha-synucleinand Beta-synuclein may be important during hematopoetic cell differentiation. In patients with Parkinson’s disease, a mutant form of Alpha-synuclein has been found and Gamma-synuclein is associated with axonal pathology.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SNCA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité