Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYT6 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-5636R-FITC
BOSSBS-5636R-FITCEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-5636R-FITC
Anti-SYT6 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Synaptotagmins (Syts) are a large gene family of synaptic vesicle integral membrane proteins. Syt functions as regulators of both exocytosis /endocytosis and is involved in neurotransmitter secretion from small secretory vesicles. 13 isoforms of Syt have been identified(SytI-XIII). SynaptotagminVI is localized to the endoplasmic reticulum and/or Golgi like perinuclear compartment. It may be important for trafficking and calcium signaling as it is specially expressed in nonneuronal tissues. Also SytVI is present in the acrosomal region of mammalian spermatozoa. The cytosolic domain of SytVI can abrogate exocytosis by competing with the endogenous protein for essential interactions with the fusion machinery involved in a acrosomal exocytosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SYT6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité