Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-INPPL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5638R
BOSSBS-5638REA 737 EUR InStock
BOSSBS-5638R
Anti-INPPL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The steady state of protein tyrosyl phosphorylation in cells is regulated by the opposing action of tyrosine kinases and protein tyrosine phosphatases (PTPs). Several groups have independently identified a non transmembrane PTP, designated SHPTP1 (also known as PTP1C, HCP and SHP), which is primarily expressed in hematopoietic cells and characterized by the presence of two SH2 domains N terminal to the PTP domain. A second and much more widely expressed PTP with SH2 domains, SHPTP2 (also designated PTP1D and Syp), has been identified. SHP2 is a protein tyrosine phosphatase that is widely expressed and plays a regulatory role in various cell signaling events that are important for many cell functions, such as mitogenic activation, metabolic control, transcription regulation, and cell migration.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: INPPL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité