Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-INPPL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-5638R-A350
BOSSBS-5638R-A350EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5638R-A350
Anti-INPPL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The steady state of protein tyrosyl phosphorylation in cells is regulated by the opposing action of tyrosine kinases and protein tyrosine phosphatases (PTPs). Several groups have independently identified a non transmembrane PTP, designated SHPTP1 (also known as PTP1C, HCP and SHP), which is primarily expressed in hematopoietic cells and characterized by the presence of two SH2 domains N terminal to the PTP domain. A second and much more widely expressed PTP with SH2 domains, SHPTP2 (also designated PTP1D and Syp), has been identified. SHP2 is a protein tyrosine phosphatase that is widely expressed and plays a regulatory role in various cell signaling events that are important for many cell functions, such as mitogenic activation, metabolic control, transcription regulation, and cell migration.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: INPPL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité