Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLAMF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-5640R-A488
BOSSBS-5640R-A488EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-5640R-A488
Anti-SLAMF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
SLAM, a novel glycoprotein of 37kDa, designated SLAM (Signaling Lymphocyte Activation Molecule) or CDw150, belongs to the immunoglobulin gene superfamily and is involved in T cell stimulation. SLAM is constitutively expressed on peripheral blood memory T cells, T cell clones, immature thymocytes, and a proportion of B cells, and is rapidly induced on naive T cells after activation. Activated B cells express the membrane bound form of SLAM and the soluble and cytoplasmic isoforms of SLAM, and the expression levels of membrane bound SLAM on B cells are rapidly regulated after activation in vitro. It is suggested that signalling through homophilic SLAM-SLAM binding during B to B and B to T cell interactions enhances the expansion and differentiation of activated B cells. Reports suggest that the extracellular domain of CD150 is the receptor for the measles virus and acts as a co-activator on T cells and B cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLAMF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité