Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAD9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-5656R-CY3
BOSSBS-5656R-CY3EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-5656R-CY3
Anti-RAD9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This gene product is highly similar to Schizosaccharomyces pombe rad9, a cell cycle checkpoint protein required for cell cycle arrest and DNA damage repair in response to DNA damage. This protein is found to possess 3' to 5' exonuclease activity, which may contribute to its role in sensing and repairing DNA damage. It forms a checkpoint protein complex with RAD1 and HUS1. This complex is recruited by checkpoint protein RAD17 to the sites of DNA damage, which is thought to be important for triggering the checkpoint-signaling cascade. Use of alternative polyA sites has been noted for this gene. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAD9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité