Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RB1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-5666R-HRP
BOSSBS-5666R-HRPEA 922 EUR InStock
BOSSBS-5666R-HRP
Anti-RB1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Rb is a tumor suppressor gene which functions as a negative regulator of the cell cycle by interacting with transcription factors including E2F1, PU1, ATF2, UBF, Elf1 and cAbl. This ability of Rb to alter transcription is regulated by phosphorylation catalyzed by the cyclin dependent protein kinases (cdks). Rb is phosphorylated on serine and threonine, but not on tyrosine residues. It forms a complex with SV40 large T antigen, adenovirus E1A, and human papilloma virus 16E. Rb protein may act by regulating transcription and loss of its function leads to uncontrolled cell growth. Aberrations in the Rb gene have been implicated in cancers of breast, colon, prostate, kidney, nasopharynx, and leukemia.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: RB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité