Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RPS6KB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5668R-CY5
BOSSBS-5668R-CY5EA 895 EUR InStock
BOSSBS-5668R-CY5
Anti-RPS6KB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Serine/threonine-protein kinase that acts downstream of mTOR signaling in response to growth factors and nutrients to promote cell proliferation, cell growth and cell cycle progression. Regulates protein synthesis through phosphorylation of EIF4B, RPS6 and EEF2K, and contributes to cell survival by repressing the pro-apoptotic function of BAD. Under conditions of nutrient depletion, the inactive form associates with the EIF3 translation initiation complex. Upon mitogenic stimulation, phosphorylation by the mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) leads to dissociation from the EIF3 complex and activation. The active form then phosphorylates and activates several substrates in the pre-initiation complex, including the EIF2B complex and the cap-binding complex component EIF4B. Also controls translation initiation by phosphorylating a negative regulator of EIF4A, PDCD4, targeting it for ubiquitination and subsequent proteolysis. Promotes initiation of the pioneer round of protein synthesis by phosphorylating POLDIP3/SKAR. In response to IGF1, activates translation elongation by phosphorylating EEF2 kinase (EEF2K), which leads to its inhibition and thus activation of EEF2. Also plays a role in feedback regulation of mTORC2 by mTORC1 by phosphorylating RICTOR, resulting in the inhibition of mTORC2 and AKT1 signaling. Mediates cell survival by phosphorylating the pro-apoptotic protein BAD and suppressing its pro-apoptotic function. Phosphorylates mitochondrial URI1 leading to dissociation of a URI1-PPP1CC complex. The free mitochondrial PPP1CC can then dephosphorylate RPS6KB1 at Thr-412, which is proposed to be a negative feedback mechanism for the RPS6KB1 anti-apoptotic function. Mediates TNF-alpha-induced insulin resistance by phosphorylating IRS1 at multiple serine residues, resulting in accelerated degradation of IRS1. In cells lacking functional TSC1-2 complex, constitutively phosphorylates and inhibits GSK3B.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RPS6KB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité