Anti-ROCK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-5675R-CY7
BOSSBS-5675R-CY7EA 886 EUR InStock
BOSSBS-5675R-CY7
Anti-ROCK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a serine/threonine kinase that regulates cytokinesis, smooth muscle contraction, the formation of actin stress fibers and focal adhesions, and the activation of the c-fos serum response element. This protein, which is an isozyme of ROCK1 is a target for the small GTPase Rho.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ROCK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité