Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAB24 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5691R-CY5
BOSSBS-5691R-CY5EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-5691R-CY5
Anti-RAB24 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
A major contributor to cellular homeostasis is the ability of the cell to strike a balance between the formation and degradation/removal of its cellular components. This process of internal cellular turn-over is called autophagy (self-eating), and is facilitated by a pathway of around 16 interacting proteins in the human. The GTPase Rab24 is thought to be involved in the regulation of vesicular transport associated with autophagy.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAB24
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité