Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p107 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5696R
BOSSBS-5696REA 712 EUR InStock
BOSSBS-5696R
Anti-p107 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The pocket protein family consists of three structurally and functionally related proteins, Rb (retinoblastoma), p107, and p130. This family of tumor suppressors function to regulate important cellular transcription factors, such as the E2F family. The E2F proteins regulate the expression of genes whose products are important for cell cycle progression. The inactivation Rb is catalyzed by CDK phosphorylation thereby releasing E2F during the G1-S phase cellular progression. Unchecked inactivation of Rb in G1 phase has been indicated as a universal mechanism underlying cellular transformation . While Rb has been the most studied among the pocket proteins, p107 and p130 have also been shown to be key regulators of E2F. Several studies have also provided evidence that p107/p130 provide different functions in E2F regulation than does Rb. Rb, p107, and p130 each contain a conserved 'A/B pocket', which is the target of several viral oncoproteins, namely SV40 large T-antigen and adenovirus E1A. There are two isoforms.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: p107
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité