Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCNN1B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5701R-CY5.5
BOSSBS-5701R-CY5.5EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5701R-CY5.5
Anti-SCNN1B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Sodium permeable non-voltage-sensitive ion channel inhibited by the diuretic amiloride. Mediates the electrodiffusion of the luminal sodium (and water, which follows osmotically) through the apical membrane of epithelial cells. Plays an essential role in electrolyte and blood pressure homeostasis, but also in airway surface liquid homeostasis, which is important for proper clearance of mucus. Controls the reabsorption of sodium in kidney, colon, lung and sweat glands. Also plays a role in taste perception.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SCNN1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité