Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LZTS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-5705R-CY3
BOSSBS-5705R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5705R-CY3
Anti-LZTS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This gene encodes a tumor suppressor protein that is ubiquitously expressed in normal tissues. In uveal melanomas, expression of this protein is silenced in rapidly metastasizing and metastatic tumor cells but has normal expression in slowly metastasizing or nonmetastasizing tumor cells. This protein may have a role in cell-cycle control by interacting with the Cdk1/cyclinB1 complex. This gene is located on chromosomal region8p22. Loss of heterozygosity (LOH) in the 8p arm is a common characteristic of many types of cancer. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LZTS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité