Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TUSC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-5707R-CY7
BOSSBS-5707R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5707R-CY7
Anti-TUSC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
TUSC2/FUS1 is a novel tumor suppressor gene identified in the human chromosome 3p21.3 region where allele losses and genetic alterations occur early and frequently for many human cancers. Expression of TUSC2 protein is absent or reduced in the majority of lung cancers and premalignant lung lesions. Restoration of TUSC2 function in 3p21.3-deficient non-small cell lung carcinoma cells significantly inhibits tumor cell growth by induction of apoptosis and alteration of cell cycle kinetics. TUSC2 may induce apoptosis through the activation of the intrinsic mitochondrial-dependent and Apaf-1-associated pathways and inhibit the function of protein tyrosine kinases including EGFR, PDGFR, AKT, c-Abl, and c-Kit.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TUSC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité