Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BRCC45 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5710R
BOSSBS-5710REA 719 EUR InStock
BOSSBS-5710R
Anti-BRCC45 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BRCC45 was initially suggested to be a housekeeping protein that is highly expressed in brain and reproductive organs. Later experiments indicated BRCC45 forms a complex with the breast and ovarian predisposition proteins BRCA1 and BRCA2 as well as RAD51 and BRCC36. This complex has a ubiquitin E3 ligase activity and is thought to enhance cellular survival following DNA damage. BRCC45 has also been suggested to function as a death receptor associated anti apoptotic protein by inhibiting the BID induced activation of the mitochondrial apoptotic pathway. Higher levels of BRCC45 were detected in the majority of hepatocellular carcinomas, suggesting that BRCC45 may promote tumorigenesis when overexpressed. At least three isoforms of BRCC45 are known to exist.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: BRCC45
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité