Anti-RASL10A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-5722R-CY3
BOSSBS-5722R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5722R-CY3
Anti-RASL10A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Ras proteins are members of a superfamily of related small GTPases. RRP22 can be posttranslationally modified by farnesyl. RRP22 inhibits cell growth and promotes caspase-independent cell death. The specific function of RASL10A is not yet known.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RASL10A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité