Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAD2L1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-5731R-CY3
BOSSBS-5731R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5731R-CY3
Anti-MAD2L1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Mad2L1 is required for the execution of the mitotic checkpoint which monitors the process of kinetochore spindle attachment and delays the onset of anaphase when this process is not complete. It inhibits the activity of the anaphase promoting complex by sequestering CDC20 until all chromosomes are aligned at the metaphase plate.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAD2L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité