Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NEK2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-5732R-FITC
BOSSBS-5732R-FITCEA 890 EUR InStock
BOSSBS-5732R-FITC
Anti-NEK2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Protein kinase which is involved in the control of centrosome separation and bipolar spindle formation in mitotic cells and chromatin condensation in meiotic cells. Regulates centrosome separation (essential for the formation of bipolar spindles and high-fidelity chromosome separation) by phosphorylating centrosomal proteins such as CROCC, CEP25 and NINL, resulting in their displacement from the centrosomes. Regulates kinetochore microtubule attachment stability in mitosis via phosphorylation of NDC8. Involved in regulation of mitotic checkpoint protein complex via phosphorylation of CDC2 and MAD2L1. Plays an active role in chromatin condensation during the first meiotic division through phosphorylation of HMGA2. Phosphorylates: PPP1CC; SGOL1; NECAB3 and NPM1. Essential for localization of MAD2L1 to kinetochore and MAPK1 and NPM1 to the centrosome. Isoform 1 phosphorylates and activates NEK11 in G1/S-arrested cells. Isoform 2, which is not present in the nucleolus, does not.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NEK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité