Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PARD6A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5733R-CY5.5
BOSSBS-5733R-CY5.5EA 855 EUR InStock
BOSSBS-5733R-CY5.5
Anti-PARD6A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Adapter protein involved in asymmetrical cell division and cell polarization processes. Probably involved in the formation of epithelial tight junctions. Association with PARD3 may prevent the interaction of PARD3 with F11R/JAM1, thereby preventing tight junction assembly. The PARD6-PARD3 complex links GTP-bound Rho small GTPases to atypical protein kinase C proteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PARD6A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité