Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDKN3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-5743R-A647
BOSSBS-5743R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5743R-A647
Anti-CDKN3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
CDKN3 is a second dual specificity phosphatase that interacts with cyclin dependent kinases.The ability of CDKN3 to bind multiple cyclin-dependent kinases suggests that it may be a critical control element in cell cycle regulation, presumably by regulating the phosphorylation state of a Cdk or Cdk-associated protein.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDKN3
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité