Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CABLES2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-5744R-A680
BOSSBS-5744R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5744R-A680
Anti-CABLES2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
CABLES2 is a proapoptotic factor involved in both p53-mediated and p53-independent apoptotic pathways. ik3-1/CABLES1, a closely related molecule, has been identified to be a candidate tumor suppressor for colon and head/neck cancers.The exact function of this protein is unknown, but it is probably involved in G1-S cell cycle transition. CABLES2 binds to CDK3, CDK5 and ABL1.

Type: Primary
Antigen: CABLES2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/478
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité