Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CKS1B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-5745R-CY7
BOSSBS-5745R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5745R-CY7
Anti-CKS1B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
CKS1 protein binds to the catalytic subunit of the cyclin dependent kinases and is essential for their biological function. The CKS1 mRNA is found to be expressed in different patterns through the cell cycle in HeLa cells, which reflects a specialized role for the encoded protein. At least two transcript variants have been identified for this gene, and it appears that only one of them encodes a protein.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CKS1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité