Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MATK Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-5751R-HRP
BOSSBS-5751R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-5751R-HRP
Anti-MATK Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The protein encoded by this gene has amino acid sequence similarity to Csk tyrosine kinase and has the structural features of the CSK subfamily: SRC homology SH2 and SH3 domains, a catalytic domain, a unique N terminus, lack of myristylation signals, lack of a negative regulatory phosphorylation site, and lack of an autophosphorylation site. MATK is thought to play a significant role in the signal transduction of hematopoietic cells. It is able to phosphorylate and inactivate Src family kinases, and may play an inhibitory role in the control of T-cell proliferation. This protein might be involved in signaling in some cases of breast cancer.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: MATK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité