Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CENPU Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-5752R-HRP
BOSSBS-5752R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-5752R-HRP
Anti-CENPU Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
MLF1 Interacting protein (also known as PBIP1, MLF1IP1, KLIP1 or KSHV latent nuclear antigen interacting protein 1) is a component of the CENPA nucleosome-associated complex (CENPA NAC), which plays a central role in assembly of kinetochore proteins, mitotic progression and chromosome segregation. This protein is involved in transcriptional repression and interacts with the N-terminal domain of Kaposi Sarcoma Herpesvirus latent nuclear antigen (KSHV LNA).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CENPU
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité