Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SP17 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-5754R-CY7
BOSSBS-5754R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5754R-CY7
Anti-SP17 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
SP17 is a protein present at the cell surface. The N-terminus has sequence similarity to human cAMP-dependent protein kinase A (PKA) type II alpha regulatory subunit (RIIa) while the C-terminus has an IQ calmodulin-binding motif. The central portion of the protein has carbohydrate binding motifs and likely functions in cell-cell adhesion. The protein was initially characterized by its involvement in the binding of sperm to the zona pellucida of the oocyte. Recent studies indicate that it is also involved in additional cell-cell adhesion functions such as immune cell migration and metastasis. A retrotransposed pseudogene is present on chromosome 10q22.[provided by RefSeq, Jan 2009].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SP17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité