Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MPP6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-5756R
BOSSBS-5756REA 691 EUR InStock
BOSSBS-5756R
Anti-MPP6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Progression of cells from interphase to mitosis involves alterations in cell structures and activities. The transition from G2 to M phase is induced by M phase promoting factor, or MPF. In M phase, many proteins are phosphorylated directly by MPF or indirectly by kinases activated by MPF. These M phase phosphoproteins (MPPs, or MPHOSPHs) permit disassembly of interphase structures and generation of M phase enzymatic activities and structures. VAM1 or MPP6 is thought to be a nucleolus specific exosome co factor, required for its role in the maturation of 5.8S rRNA.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MPP6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité