Anti-FAM13B1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-5757R-A680
BOSSBS-5757R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5757R-A680
Anti-FAM13B1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
FAM13B1.
Type: Primary
Antigen: FAM13B1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 841-915/915
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité