Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAP Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-5758R-FITC
BOSSBS-5758R-FITCEA 915 EUR InStock
BOSSBS-5758R-FITC
Anti-FAP Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
In association with DPP4 is involved in the pericellular proteolysis of the extracellular matrix (ECM), the migration and invasion of endothelial cells into the ECM. May have a role in tissue remodeling during development and wound healing, and may contribute to invasiveness in malignant cancers.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FAPA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité