Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPN13 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-5760R-CY5.5
BOSSBS-5760R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5760R-CY5.5
Anti-PTPN13 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
PTPN13 is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. PTPs are known to be signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. This PTP is a large protein that possesses a PTP domain at C-terminus, and multiple noncatalytic domains, which include a domain with similarity to band 4.1 superfamily of cytoskeletal associated proteins, a region consisting of five PDZ domains, and a leucine zipper motif. This PTP was found to interact with, and dephosphorylate Fas receptor, as well as I-kappa-B-alpha through the PDZ domains, which suggested its role in Fas mediated programmed cell death. This PTP was also shown to interact with GTPase-activating protein, and thus may function as a regulator of Rho signaling pathway.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PTPN13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité