Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGF20 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-5772R-CY7
BOSSBS-5772R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5772R-CY7
Anti-FGF20 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
FGF20 is secreted heparin binding growth factor that is a member of the FGF family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities, and are involved in a variety of biological processes including embryonic development cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion by promoting cellular proliferation and differentiation. The gene for FGF20 was shown to be expressed in normal brain, particularly the cerebellum. FGF20 signals through the FGFR 2c and 3c and is expressed during limb and brain development.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FGF20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité