Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGF22 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-5773R-CY3
BOSSBS-5773R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5773R-CY3
Anti-FGF22 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
FGF22 is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities and are involved in a variety of biological processes including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. The mouse homolog of this gene was found to be preferentially expressed in the inner root sheath of the hair follicle, which suggested a role in hair development.Fibroblast Growth Factor-22 stimulates the proliferation and activation of cells that express FGF receptor.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FGF22
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité