Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDGFC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-5775R-A555
BOSSBS-5775R-A555EA 915 EUR InStock
BOSSBS-5775R-A555
Anti-PDGFC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Growth factor that plays an essential role in the regulation of embryonic development, cell proliferation, cell migration, survival and chemotaxis. Potent mitogen and chemoattractant for cells of mesenchymal origin. Required for normal skeleton formation during embryonic development, especially for normal development of the craniofacial skeleton and for normal development of the palate. Required for normal skin morphogenesis during embryonic development. Plays an important role in wound healing, where it appears to be involved in three stages: inflammation, proliferation and remodeling. Plays an important role in angiogenesis and blood vessel development. Involved in fibrotic processes, in which transformation of interstitial fibroblasts into myofibroblasts plus collagen deposition occurs. The CUB domain has mitogenic activity in coronary artery smooth muscle cells, suggesting a role beyond the maintenance of the latency of the PDGF domain. In the nucleus, PDGFC seems to have additional function.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PDGFC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité